Screw top vials
Vials, pre-cleaned, 2,00 ml, 12×32 mm, incolore, Non, 10-425
N° de catalogue SIAL27265
Fournisseur:   Merck
Screw top vials
N° de catalogue SIAL27265
Fournisseur:  Merck
Screw top vials
Vials, pre-cleaned, 2,00 ml, 12×32 mm, incolore, Non, 10-425
Prix
33,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 Un.
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information
Product Details & Documents
Spécifications
  • Avec bouchon:
    Non
  • Taille du bouchon:
    10-425
  • Ø×h:
    12×32 mm
  • Capacité:
    2,00 ml
  • Couleur:
    incolore
  • Désignation:
    Vials, pre-cleaned
  • Seq:
    09