Screw top vials
Vials, 15,00 ml, 21×70 mm, incolore, Non, 18-400
Catalog # SIAL27162
Supplier: Merck
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Avec bouchon:Non
- Taille du bouchon:18-400
- Ø×h:21×70 mm
- Capacité:15,00 ml
- Couleur:incolore
- Désignation:Vials
- Seq:16