Screw top vials
Vials, 2,00 ml, 12×32 mm, ambré, Non, 8-425
N° de catalogue SIAL27083-U
Fournisseur: Merck
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Avec bouchon:Non
- Taille du bouchon:8-425
- Ø×h:12×32 mm
- Capacité:2,00 ml
- Couleur:ambré
- Désignation:Vials
- Seq:20