Screw top vials
Screw top vials
Vials, graduated, 40,00 ml, 29×82 mm, incolore, Non, 24-400
N° de catalogue SIAL27028-U
Fournisseur:   Merck
Screw top vials
N° de catalogue SIAL27028-U
Fournisseur:  Merck
Screw top vials
Vials, graduated, 40,00 ml, 29×82 mm, incolore, Non, 24-400
Prix
224,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 Un.
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information
Product Details & Documents
Spécifications
  • Avec bouchon:
    Non
  • Taille du bouchon:
    24-400
  • Ø×h:
    29×82 mm
  • Capacité:
    40,00 ml
  • Couleur:
    incolore
  • Désignation:
    Vials, graduated
  • Seq:
    06