Screw top vials
Vials, graduated, 7,00 ml, 17×60 mm, incolore, Non, 15-425
N° de catalogue SIAL27025
Fournisseur: Merck
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Avec bouchon:Non
- Taille du bouchon:15-425
- Ø×h:17×60 mm
- Capacité:7,00 ml
- Couleur:incolore
- Désignation:Vials, graduated
- Seq:03