Frocks, PP
Frocks, PP
blanc, XL
N° de catalogue HOPE40.301/04
Fournisseur:   Medicom
Frocks, PP
N° de catalogue HOPE40.301/04
Fournisseur:  Medicom
Frocks, PP
Frocks, PP
blanc, XL
Prix
74,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 50 ST
Product Details & Documents
These single-use hygiene frocks made from PP protect the working environment from particles coming from the operator's body (dander, hair, perspiration, etc.).
  • With collar and long sleeves
  • Elasticated cuffs
  • Snap buttons
  • Without pockets
Weight: 40 g/m²
Spécifications
  • Taille de confection:
    XL
  • Couleur:
    blanc
  • Seq:
    03
  • Cat. No.:
    HOPE40.301/04
  • Poids:
    40 g/m²
  • Type de fermeture:
    Avec boutons pression
  • Applications des tenues:
    À usage universel|Industriel
  • Poches:
    sans poches