Saccharometers
20 - 30, 0,1, 260 mm
N° de catalogue AMARH845032
Fournisseur: Amarell
Aller à :
Product Details & Documents
Saccharometers with reference temperature of 20 °C.
Spécifications
- Longueur:260 mm
- Seq:03
- Division:0,1
- Plage de mesure:20 - 30