Round tissue float baths, TFB
Tissue flotation bath
N° de catalogue MEDT01-5500-00
Fournisseur:   MEDITE
Round tissue float baths, TFB
N° de catalogue MEDT01-5500-00
Fournisseur:  MEDITE
Round tissue float baths, TFB
Tissue flotation bath
Prix
972,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Tissue float bath is for flattening and drying tissue sections in histology, and pathology. The bath well and edge are made of high quality aluminum with a black coating. The safe heating system with ceramic ballast resistance avoids overheating and damage even in case of an empty bath.
Bath volume: 1,5 L
 : Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : [email protected]
Spécifications
  • Désignation:
    Tissue flotation bath
  • Seq:
    02
  • Cat. No.:
    MEDT01-5500-00
  • Poids:
    2 kg
  • Capacité:
    1,5 l
  • Ø Bain:
    340 mm
  • Gamme de température:
    30...90 °C
  • Ø×H:
    34×9 cm
  • Exigence électrique:
    115-230 V, 50/60 Hz, 200 VA
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • MEDT11-5500-00
    Accessory set includes thermometer (0 - 100 °C), thermometer support and aluminium lid
    Model TFB 55
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 SET
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 632-7005
    Thermometer, 0 - 100 °C
    Model TFB 45/55
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • MEDT11-5541-01
    Thermometer support
    Model TFB 55
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • MEDT11-4540-01
    Lid, aluminium
    Model TFB 45/55
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 632-7006
    Thermometer support
    Model TFB 45