Restore™ Western Blot Stripping Buffer
Restore™ Western Blot Stripping Buffer, 5 L, sufficient for stripping 25 blots (8×10 cm), 1
N° de catalogue PIER21063
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Restore™ Western Blot Stripping Buffer
N° de catalogue PIER21063
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS:
Aller à :
Product Details & Documents
Although optimising assay conditions is the best way to achieve optimum results, re-performing the gel electrophoresis process to test each new primary antibody or antibody concentration is time-consuming and expensive. Restore™ Western blot stripping buffer offers an effective alternative.
- Saves time - no need to re-run gels
- Saves precious sample
- Provides efficient removal
- Gentle formulation ensures target protein is not damaged after stripping and re-probing
- Odour-free
Spécifications
Spécifications
- Cdt:1
- Désignation:Restore™ Western Blot Stripping Buffer, 5 L, sufficient for stripping 25 blots (8×10 cm)
Spécifications
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



