Moules de base
Moules de base
Moules de base, 37×24×5 mm
N° de catalogue 720-1921
Fournisseur:   Simport Scientific
Moules de base
N° de catalogue 720-1921
Fournisseur:  Simport Scientific
Moules de base
Moules de base
Moules de base, 37×24×5 mm
Prix
139,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 12 ST
Product Details & Documents
En acier inoxydable. Ces moules conviennent à la plupart des cassettes. Les coins arrondis permettent un échange thermique supérieur. Ces moules sont destinés à toutes les applications d'inclusion d'échantillons avec les cassettes et les anneaux d'inclusion Simport. Ils sont fabriqués en acier inoxydable de haute qualité pour une conductivité thermique optimale.
  • Surface des moules parfaitement polie pour faciliter le retrait du bloc de paraffine
  • Coins des puits arrondis pour une mise en ruban optimale de la paraffine
Spécifications
  • Désignation:
    Moules de base
  • Dimensions:
    37×24×5 mm
  • Seq:
    05