Moules de base
Moules de base, 24×24×5 mm
N° de catalogue 720-1919
Fournisseur: Simport Scientific
Aller à :
Product Details & Documents
En acier inoxydable. Ces moules conviennent à la plupart des cassettes. Les coins arrondis permettent un échange thermique supérieur. Ces moules sont destinés à toutes les applications d'inclusion d'échantillons avec les cassettes et les anneaux d'inclusion Simport. Ils sont fabriqués en acier inoxydable de haute qualité pour une conductivité thermique optimale.
- Surface des moules parfaitement polie pour faciliter le retrait du bloc de paraffine
- Coins des puits arrondis pour une mise en ruban optimale de la paraffine
Spécifications
- Désignation:Moules de base
- Dimensions:24×24×5 mm
- Seq:03