Hotplates
350×500 mm, 130...370 °C, 2850 W, Hotplate, HT 23, aluminium alloy plate , 364×514×170 mm
N° de catalogue GESTHT23
Fournisseur: GESTIGKEIT HARRY
Aller à :
Product Details & Documents
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : [email protected]
Documents
Spécifications
- Zone de chauffe:350×500 mm
- Puissance de chauffe:2850 W
- Température:130...370 °C
- Seq:14
- l×p×h:364×514×170 mm
- Type:Hotplate, HT 23, aluminium alloy plate