Brushes for Erlenmeyer flasks
Brushes for Erlenmeyer flasks
Erlenmeyer piston brush, with nylon bristles, Nylon, 130 mm, 50 mm, Fil, 340 mm
N° de catalogue REIT10000403
Fournisseur:   REITENSPIESS BUERSTEN
Brushes for Erlenmeyer flasks
N° de catalogue REIT10000403
Fournisseur:  REITENSPIESS BUERSTEN
Brushes for Erlenmeyer flasks
Erlenmeyer piston brush, with nylon bristles, Nylon, 130 mm, 50 mm, Fil, 340 mm
Prix
71,80 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Brushes with natural or nylon bristles and wire handle.
Spécifications
  • Matériau des poils:
    Nylon
  • Ø tête de la brosse:
    50 mm
  • Handle material:
    Fil
  • Désignation:
    Erlenmeyer piston brush, with nylon bristles
  • Seq:
    09
  • Longueur totale:
    340 mm
  • Longueur tête de la brosse:
    130 mm