Storage vials
Storage vials
Standard vial with round interior and square exterior, 3,00 ml, 17,3×26,4 mm, Non, 23 mm
N° de catalogue SAVI200-003-20
Fournisseur:   SAVILLEX
Storage vials
N° de catalogue SAVI200-003-20
Fournisseur:  SAVILLEX
Storage vials
Storage vials
Standard vial with round interior and square exterior, 3,00 ml, 17,3×26,4 mm, Non, 23 mm
Prix
23,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PFA vials with round or conical interior.
  • Ideal for storage and digestion in geochemistry
  • Flat base for maximum heating efficiency
  • Square exterior vials with hex closures have higher pressure rating
Ordering information: Closures can be ordered separately. Modifications may be available on request.
Spécifications
  • Avec bouchon:
    Non
  • Taille du bouchon:
    23 mm
  • Ø×h:
    17,3×26,4 mm
  • Capacité:
    3,00 ml
  • Désignation:
    Standard vial with round interior and square exterior
  • Seq:
    01
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.