Nuts, hexagonal, BOLA
M 4, 5,0 mm, 7 mm, 0,7 mm, PTFE
N° de catalogue BOHLH1132-14
Fournisseur: Bohlender
Aller à :
Product Details & Documents
PTFE, white.
- Temperature resistance: from -200 °C to +250 °C
- Universal chemical resistance
- Similar to DIN 934 / DIN EN ISO 4032
Spécifications
- Hauteur:5,0 mm
- Matière:PTFE
- Ø tête:7 mm
- Filetage:M 4
- Pas de vis:0,7 mm