Nuts, hexagonal, BOLA
M 5, 6,0 mm, 8 mm, 0,8 mm, PTFE
N° de catalogue BOHLH1132-18
Fournisseur: Bohlender
Aller à :
Product Details & Documents
PTFE, white.
- Temperature resistance: from -200 °C to +250 °C
- Universal chemical resistance
- Similar to DIN 934 / DIN EN ISO 4032
Spécifications
- Hauteur:6,0 mm
- Matière:PTFE
- Ø tête:8 mm
- Filetage:M 5
- Pas de vis:0,8 mm