Threaded adapters, BOLA
Threaded adapters, BOLA
Transition from GL 32 to GL 45
Catalogus # BOHLH978-30
Leverancier:   Bohlender
Threaded adapters, BOLA
Catalogus # BOHLH978-30
Leverancier:  Bohlender
Threaded adapters, BOLA
Threaded adapters, BOLA
Transition from GL 32 to GL 45
Price
70,20 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Adaptors, made of PTFE, white, allow the use of BOLA multiple distributors for bottles with female thread GL 45 also on bottles with GL 32, GL 40 and S 40 threads.
  • Chemical resistant
  • Temperature resistant from −200 to +200 °C
Specificaties
  • Désignation:
    Transition from GL 32 to GL 45
  • Seq:
    01
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.