Béchers, forme basse
Béchers, forme basse
25 ml, , 47 mm, 31 mm
N° de catalogue BOHLA136-05
Fournisseur:   Bohlender
Béchers, forme basse
N° de catalogue BOHLA136-05
Fournisseur:  Bohlender
Béchers, forme basse
Béchers, forme basse
25 ml, , 47 mm, 31 mm
Prix
51,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PTFE, with spout.
  • Excellent chemical resistance
  • Temperature resistant from –200 to +250 °C
  • Flat bottom for good heat transfer, for example when used on regulated hotplates
Thick walled, with reinforced lip and exceptionally smooth inner walls to prevent contamination. Non stick. Low gas permeability.
Spécifications
  • Ø ext.:
    31 mm
  • Capacité:
    25 ml
  • Hauteur:
    47 mm
  • Seq:
    04
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Capacité
    Pour l'utilisation avec
    Disponibilité
    Prix
  • BOHLH927-05
    __
    __
    Bécher capacité 25 ml, 40 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 27,30 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Capacité
    Pour l'utilisation avec
    Disponibilité
    Prix
  • BOHLH927-07
    __
    __
    Bécher capacité 100 ml, 60 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 30,20 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Capacité
    Pour l'utilisation avec
    Disponibilité
    Prix
  • BOHLH927-08
    __
    __
    Bécher capacité 150 ml, 66 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 56,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Capacité
    Pour l'utilisation avec
    Disponibilité
    Prix
  • BOHLH927-09
    __
    __
    Bécher capacité 250 ml, 82 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 35,10 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Capacité
    Pour l'utilisation avec
    Disponibilité
    Prix
  • BOHLH927-11
    __
    __
    Bécher capacité 500 ml, 94 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 73,10 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Capacité
    Pour l'utilisation avec
    Disponibilité
    Prix
  • BOHLH927-13
    __
    __
    Bécher capacité 1000 ml, 125 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 191,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Capacité
    Pour l'utilisation avec
    Disponibilité
    Prix
  • BOHLH927-14
    __
    __
    Bécher capacité 2000 ml, 166 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 186,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Capacité
    Pour l'utilisation avec
    Disponibilité
    Prix
  • BOHLH927-15
    __
    __
    Bécher capacité 3000 ml, 185 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 369,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Capacité
    Pour l'utilisation avec
    Disponibilité
    Prix
  • BOHLH927-04
    __
    __
    Bécher capacité 10 ml, 35 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 19,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Capacité
    Pour l'utilisation avec
    Disponibilité
    Prix
  • BOHLH927-03
    __
    __
    Bécher capacité 5 ml, 27 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 12,60 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Capacité
    Pour l'utilisation avec
    Disponibilité
    Prix
  • BOHLH927-06
    __
    __
    Bécher capacité 50 ml, 50 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 34,80 €