Spatules doubles
150 mm, 16 mm, blanc
N° de catalogue BOHLH915-04
Fournisseur: Bohlender
Aller à :
Product Details & Documents
En PTFE blanc.
- Avec extrémités coniques
- Résistance chimique universelle
- Résistance à une température de -200 à +250 °C
- Adaptées au contact alimentaire (conforme aux exigences de la FDA)
Spécifications
- Couleur:blanc
- Longueur:150 mm
- Seq:02
- Largeur de la lame:16 mm