Raclettes
Raclettes
Largeur de lame de 50 mm, embouts coniques, 160 mm, 50 mm
N° de catalogue BOHLH916-02
Fournisseur:   Bohlender
Raclettes
N° de catalogue BOHLH916-02
Fournisseur:  Bohlender
Raclettes
Raclettes
Largeur de lame de 50 mm, embouts coniques, 160 mm, 50 mm
Prix
205,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Scrapers made of PTFE with tapered end.
  • Universal chemical resistance
  • Temperature resistant from −200 to+250 °C
  • Ideal handling due to big handle and wide blade
  • For a very gentle peeling of products
Handle diameter: 20 mm
Spécifications
  • Raclette:
    50 mm
  • Désignation:
    Largeur de lame de 50 mm, embouts coniques
  • Longueur:
    160 mm