Raclettes
Largeur de lame de 90 mm, embouts coniques, 200 mm, 90 mm
N° de catalogue BOHLH916-06
Fournisseur: Bohlender
Aller à :
Product Details & Documents
Scrapers made of PTFE with tapered end.
- Universal chemical resistance
- Temperature resistant from −200 to+250 °C
- Ideal handling due to big handle and wide blade
- For a very gentle peeling of products
Handle diameter: 20 mm
Spécifications
- Raclette:90 mm
- Désignation:Largeur de lame de 90 mm, embouts coniques
- Longueur:200 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.