Screws with countersunk, BOLA
15,8 mm, M 8, 1,25 mm, PTFE, 40 mm
N° de catalogue BOHLH1124-26
Fournisseur: Bohlender
Aller à :
Product Details & Documents
PTFE, white.
- Temperature resistance: from -200 °C to +250 °C
- Universal chemical resistance
- FDA conform
- Similar to DIN 963/DIN EN ISO 2009
Spécifications
- Matière:PTFE
- Ø tête:15,8 mm
- Filetage:M 8
- Longueur utile:40 mm
- Pas de vis:1,25 mm