Washers, BOLA
Washers, BOLA
M 4 thread, 9 mm
N° de catalogue BOHLH1126-14
Fournisseur:   Bohlender
Washers, BOLA
N° de catalogue BOHLH1126-14
Fournisseur:  Bohlender
Washers, BOLA
Washers, BOLA
M 4 thread, 9 mm
Prix
3,80 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PTFE, white.
  • Temperature resistance: from −200 to +250 °C
  • Universal chemical resistance
  • FDA conform
  • Similar to DIN 125-1
Spécifications
  • Ø:
    9 mm
  • Désignation:
    M 4 thread