Washers, BOLA
Washers, BOLA
M 5 thread, 10 mm
N° de catalogue BOHLH1126-18
Fournisseur:   Bohlender
Washers, BOLA
N° de catalogue BOHLH1126-18
Fournisseur:  Bohlender
Washers, BOLA
Washers, BOLA
M 5 thread, 10 mm
Prix
4,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PTFE, white.
  • Temperature resistance: from −200 to +250 °C
  • Universal chemical resistance
  • FDA conform
  • Similar to DIN 125-1
Spécifications
  • Ø:
    10 mm
  • Désignation:
    M 5 thread