Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Jars with screw cap

1250 ml, 117 mm, 149 mm
N° de catalogue SEMA5548
Fournisseur:   SEMADENI
Jars with screw cap
N° de catalogue SEMA5548
Fournisseur:  SEMADENI
Jars with screw cap
Jars with screw cap

1250 ml, 117 mm, 149 mm

Prix
558,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents

Jars, made of PP, with tight screw cap.

Suitable for powders, granules, pastes, ointments, waxes, cosmetics and dermatology products.

Spécifications
  • Ø ext.:
    117 mm
  • Capacité:
    1250 ml
  • Hauteur:
    149 mm