Buffer solution for chlorine determination
Buffer solution for chlorine determination
4,0, Acétate, 100 ml
N° de catalogue HACH1490932
Fournisseur:   Hach
Buffer solution for chlorine determination
N° de catalogue HACH1490932
Fournisseur:  Hach
Numéro CAS:  
Buffer solution for chlorine determination
Buffer solution for chlorine determination
4,0, Acétate, 100 ml
Numéro CAS:  
Prix
37,40 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 mL
Product Details & Documents
For determination of chlorine by amperometric titration. APHA formulation 100 ml bottle.
Spécifications
Spécifications
  • Type de tampon de pH:
    Acétate
  • Cdt:
    100 ml
  • Valeur pH:
    4,0