Accessories for glove boxes, Precise™
Accessories for glove boxes, Precise™
Kit de ventilation avec filtre de décompression à charbon, comprenant un filtre à charbon ; pour conduits à l'extérieur ou l'intérieur ; peut être utilisé avec le kit de ventilation avec filtre de décompression HEPA 5238500
N° de catalogue LBCP5241200
Fournisseur:   LABCONCO
Accessories for glove boxes, Precise™
N° de catalogue LBCP5241200
Fournisseur:  LABCONCO
Accessories for glove boxes, Precise™
Accessories for glove boxes, Precise™
Kit de ventilation avec filtre de décompression à charbon, comprenant un filtre à charbon ; pour conduits à l'extérieur ou l'intérieur ; peut être utilisé avec le kit de ventilation avec filtre de décompression HEPA 5238500
Prix
2 280,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Spécifications
  • Désignation:
    Kit de ventilation avec filtre de décompression à charbon, comprenant un filtre à charbon ; pour conduits à l'extérieur ou l'intérieur ; peut être utilisé avec le kit de ventilation avec filtre de décompression HEPA 5238500
  • Seq:
    12