Accessories for glove boxes, Precise™
Accessories for glove boxes, Precise™
Contrôleur de pression automatique pour appareils de 230 V, comprenant un support de montage, du matériel, des tubes en polyvinyle de 3/16" de Ø, des tubes en polyvinyle de 3/32" de Ø et un cordon d'alimentation, pour le contrôle automatique de la pression dans la chambre principale, pour la purge de la chambre principale et les cycles de remplissage, l'évacuation de la chambre de transfert et les cycles de remplissage
N° de catalogue 135-1088
Fournisseur:   LABCONCO
Accessories for glove boxes, Precise™
N° de catalogue 135-1088
Fournisseur:  LABCONCO
Accessories for glove boxes, Precise™
Accessories for glove boxes, Precise™
Contrôleur de pression automatique pour appareils de 230 V, comprenant un support de montage, du matériel, des tubes en polyvinyle de 3/16" de Ø, des tubes en polyvinyle de 3/32" de Ø et un cordon d'alimentation, pour le contrôle automatique de la pression dans la chambre principale, pour la purge de la chambre principale et les cycles de remplissage, l'évacuation de la chambre de transfert et les cycles de remplissage
Prix
9 490,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Désignation:
    Contrôleur de pression automatique pour appareils de 230 V, comprenant un support de montage, du matériel, des tubes en polyvinyle de 3/16" de Ø, des tubes en polyvinyle de 3/32" de Ø et un cordon d'alimentation, pour le contrôle automatique de la pression dans la chambre principale, pour la purge de la chambre principale et les cycles de remplissage, l'évacuation de la chambre de transfert et les cycles de remplissage
  • Seq:
    01