Accessories for glove boxes, Precise™
Accessories for glove boxes, Precise™
Kit d'étagères arrière, comprenant quatre étagères en acier inoxydable verticales et revêtues d'époxy, avec dos fendu en acier inoxydable pour le montage des kits d'étagères suspendues (vendue séparément) ; Dimensions une fois assemblé : 563,88×508×111,76 mm
N° de catalogue LBCP5235000
Fournisseur:   LABCONCO
Accessories for glove boxes, Precise™
N° de catalogue LBCP5235000
Fournisseur:  LABCONCO
Accessories for glove boxes, Precise™
Accessories for glove boxes, Precise™
Kit d'étagères arrière, comprenant quatre étagères en acier inoxydable verticales et revêtues d'époxy, avec dos fendu en acier inoxydable pour le montage des kits d'étagères suspendues (vendue séparément) ; Dimensions une fois assemblé : 563,88×508×111,76 mm
Prix
631,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Désignation:
    Kit d'étagères arrière, comprenant quatre étagères en acier inoxydable verticales et revêtues d'époxy, avec dos fendu en acier inoxydable pour le montage des kits d'étagères suspendues (vendue séparément) ; Dimensions une fois assemblé : 563,88×508×111,76 mm
  • Seq:
    43