Accessories for glove boxes, Precise™
Le kit de câbles électriques fournit une connexion étanche pour le transfert de données vers une imprimante ou un ordinateur, comprenant un connecteur à 9 broches scellé (sub-D miniature avec les broches mâles d'un côté et les broches femelles de l'autre) et un cordon de 10'' ; nécessite l'installation et le perçage d'un trou ; le kit d'installation 5241100 est recommandé
N° de catalogue LBCP5075619
Fournisseur:   LABCONCO
Accessories for glove boxes, Precise™
N° de catalogue LBCP5075619
Fournisseur:  LABCONCO
Accessories for glove boxes, Precise™
Accessories for glove boxes, Precise™
Le kit de câbles électriques fournit une connexion étanche pour le transfert de données vers une imprimante ou un ordinateur, comprenant un connecteur à 9 broches scellé (sub-D miniature avec les broches mâles d'un côté et les broches femelles de l'autre) et un cordon de 10'' ; nécessite l'installation et le perçage d'un trou ; le kit d'installation 5241100 est recommandé
Prix
244,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Spécifications
  • Désignation:
    Le kit de câbles électriques fournit une connexion étanche pour le transfert de données vers une imprimante ou un ordinateur, comprenant un connecteur à 9 broches scellé (sub-D miniature avec les broches mâles d'un côté et les broches femelles de l'autre) et un cordon de 10'' ; nécessite l'installation et le perçage d'un trou ; le kit d'installation 5241100 est recommandé
  • Seq:
    32