Flacons de perfusion
With crimp neck S 32 mm, 100 ml, -
Catalog # ALUG1000125
Supplier: APG Europe
Jump to:
Product Details & Documents
En verre type 1, transparent.
Gradués, avec sertir ou filetage, sans bouchon à vis.
Documents
Certificates
Search by Lot NumberSpecifications
- Filetage:-
- Capacité:100 ml
- Désignation:With crimp neck S 32 mm
- Seq:03
Accessories
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice