Schwartz micro serrefines
Strong clamp press, Acier inoxydable, 26 mm, Straight, 10×1,75 mm
N° de catalogue FSCI18052-01
Marketsource
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Désignation:Strong clamp press
- Longueur:26 mm
- Matière:Acier inoxydable
- Seq:02
- Tip size:10×1,75 mm
- Tip shape:Straight