Surface protection mats
Surface protection mats
translucide, 550×600 mm, 3,00 mm
N° de catalogue DENE5101003
Fournisseur:   DEUTSCH NEUMANN
Surface protection mats
N° de catalogue DENE5101003
Fournisseur:  DEUTSCH NEUMANN
Surface protection mats
Surface protection mats
translucide, 550×600 mm, 3,00 mm
Prix
525,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Translucent bench mats made from silicone rubber (VMQ).
  • Temperature range from −60 to +200° C
  • Short periods up to 260° C
  • Durometer 60 Shore A
Spécifications
  • Couleur:
    translucide
  • L×l:
    550×600 mm
  • Seq:
    003
  • Épaisseur:
    3,00 mm