Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Lempert rongeurs

Lempert rongeurs

Lempert rongeurs, 2,5 mm cup diameter, Straight, 160 mm
N° de catalogue FSCI16004-16
Marketsource
Fournisseur:   FINE SCIENCE TOOLS
Lempert rongeurs
N° de catalogue FSCI16004-16
Fournisseur:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Lempert rongeurs
Lempert rongeurs

Lempert rongeurs, 2,5 mm cup diameter, Straight, 160 mm

Prix
216,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 Pce
Product Details & Documents

These rongeurs are made of stainless steel.

  • Single joint action
Spécifications
  • Type:
    Straight
  • Désignation:
    Lempert rongeurs, 2,5 mm cup diameter
  • Longueur:
    160 mm
  • Seq:
    01
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.