Dumont #7 forceps
#7, Dumoxel, 115 mm, Standard, Curved, 0,17×0,1 mm
N° de catalogue FSCI11271-30
Marketsource
Fournisseur:   FINE SCIENCE TOOLS
Dumont #7 forceps
N° de catalogue FSCI11271-30
Fournisseur:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Dumont #7 forceps
Dumont #7 forceps
#7, Dumoxel, 115 mm, Standard, Curved, 0,17×0,1 mm
Prix
39,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Type:
    #7
  • Longueur:
    115 mm
  • Matière:
    Dumoxel
  • Seq:
    5
  • Style de pointe:
    Standard
  • Tip size:
    0,17×0,1 mm
  • Tip shape:
    Curved