Tissue forceps, 1×2 teeth
Tissue forceps, 1×2 teeth
Acier inoxydable, 140 mm, 1×2 teeth, Curved, 3×2 mm
N° de catalogue FSCI11029-14
Marketsource
Fournisseur:   FINE SCIENCE TOOLS
Tissue forceps, 1×2 teeth
N° de catalogue FSCI11029-14
Fournisseur:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Tissue forceps, 1×2 teeth
Tissue forceps, 1×2 teeth
Acier inoxydable, 140 mm, 1×2 teeth, Curved, 3×2 mm
Prix
23,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Longueur:
    140 mm
  • Matière:
    Acier inoxydable
  • Seq:
    01
  • Style de pointe:
    1×2 teeth
  • Tip size:
    3×2 mm
  • Tip shape:
    Curved