Semken forceps
Acier inoxydable, 130 mm, Serrated, Curved, 1,3×1 mm, 1,3 mm
N° de catalogue FSCI11009-13
Marketsource
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Longueur:130 mm
- Matière:Acier inoxydable
- Seq:02
- Style de pointe:Serrated
- Tip size:1,3×1 mm
- Tip width:1,3 mm
- Tip shape:Curved