[EN]WASTE BOX WITH BAG 57L 1 * 25 Pce
N° de catalogue SCAA95001159-1
Fournisseur: Essity
Frequently Bought Together
VWR®, Pipettes de transfert, Gamme Standard
Fournisseur: VWR Collection
VWR®, Gants en nitrile
Fournisseur: VWR Collection
Pipettes de transfert
Fournisseur: RATIOLAB
Détergents, LABWASH® Premium
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
VWR®, Pipettes Pasteur
Fournisseur: VWR Collection
VWR®, Pipettes sérologiques, gamme Standard
Fournisseur: VWR Collection
Éthanol absolu ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Éthanol absolu ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM®, grade Gradient pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
VWR®, Pipettes de transfert, High Performance
Fournisseur: VWR Collection
VWR®, Spreaders, L-shaped, Disposable
Fournisseur: VWR Collection
Flacons à col large avec bouchon à visser, série 303
Fournisseur: Kautex