Dessiccateurs VWR®
Dessiccateurs VWR®
, 100 DN, 65 mm, 153×195 mm, 92 mm
N° de catalogue 467-0069
Fournisseur:   VWR Collection
Dessiccateurs VWR®
N° de catalogue 467-0069
Fournisseur:  VWR Collection
Dessiccateurs VWR®
Dessiccateurs VWR®
, 100 DN, 65 mm, 153×195 mm, 92 mm
Prix
221,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Verre borosilicaté 3.3.
  • Brides plates rectifiées avec précision et couvercles à bouton interchangeables
  • Base et couvercle avec bride plate rectifiée sur mesure
  • Haute résistance mécanique, thermique et chimique
Ces dessiccateurs conviennent parfaitement pour le séchage, les processus de séchage et la protection des échantillons contre les effets de l'air et de l'humidité.
Certifications: DIN 12491
Accessories information:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Services:
Spécifications
  • Ø int.:
    92 mm
  • Dimension nominale:
    100 DN
  • Seq:
    01
  • Hauteur utile:
    65 mm
  • Ø ext.×h:
    153×195 mm