Dessiccateurs VWR®
, 200 DN, 130 mm, 270×315 mm, 192 mm
N° de catalogue 467-0071
Fournisseur:   VWR Collection
Dessiccateurs VWR®
N° de catalogue 467-0071
Fournisseur:  VWR Collection
Dessiccateurs VWR®
Dessiccateurs VWR®
, 200 DN, 130 mm, 270×315 mm, 192 mm
Prix
319,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Verre borosilicaté 3.3.
  • Brides plates rectifiées avec précision et couvercles à bouton interchangeables
  • Base et couvercle avec bride plate rectifiée sur mesure
  • Haute résistance mécanique, thermique et chimique
Ces dessiccateurs conviennent parfaitement pour le séchage, les processus de séchage et la protection des échantillons contre les effets de l'air et de l'humidité.
 : DIN 12491
 :
 :
 :
 :
 :
 :
Spécifications
  • Ø int.:
    192 mm
  • Dimension nominale:
    200 DN
  • Seq:
    03
  • Hauteur utile:
    130 mm
  • Ø ext.×h:
    270×315 mm