Accessoires
Accessoires
Porte-cuvette à long parcours rectangulaire avec parcours optique de 10-100 mm
N° de catalogue 634-0760
Fournisseur:   VWR Collection
Accessoires
N° de catalogue 634-0760
Fournisseur:  VWR Collection
Accessoires
Porte-cuvette à long parcours rectangulaire avec parcours optique de 10-100 mm
Prix
707,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Désignation:
    Porte-cuvette à long parcours rectangulaire avec parcours optique de 10-100 mm
  • Seq:
    903