D(+)-Glucose monohydraté
5 kg
N° de catalogue MSPP76020761.5000
Marketsource
Fournisseur: MARKET SOURCE PART PROCESS
D(+)-Glucose monohydraté
N° de catalogue MSPP76020761.5000
Fournisseur: MARKET SOURCE PART PROCESS
Marketsource
Numéro CAS: 14431-43-7
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: (2S,3R,4S,5S,6R)-6-(Hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2,3,4,5-tetraol hydrate, Dextrose monohydrate
- Numéro CAS:14431-43-7
- Formule:C₆H₁₂O₆·H₂O
- Numéro MDL:MFCD00149450
- Poids moléculaire:198.17 g/mol
- Point de fusion:83 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:200-075-1
Spécifications
Spécifications
- Cdt:5 kg



