Vortex mixers, lab dancer
Vortex mixers, lab dancer
Vortex mixer, lab dancer, CH-plug
N° de catalogue 444-0664
Vortex mixers, lab dancer
N° de catalogue 444-0664
Fournisseur:  
Vortex mixers, lab dancer
Vortex mixers, lab dancer
Vortex mixer, lab dancer, CH-plug
Arrêté
Le produit a été arrêté. Cependant, nous avons trouvé des produits alternatifs similaires.
Alternatives
AGITATEUR VORTEX LAB DANCER EU/CH/UK 1 * 1 Pce N° de catalogue444-0020
Le produit 444-0020 est similaire à 444-0664, mais peut avoir un fabricant et/ou un emballage différent.
Product Details & Documents
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : [email protected]
Spécifications
  • Désignation:
    Vortex mixer, lab dancer, CH-plug
  • Seq:
    03
  • Capacité max.:
    0,1 kg, including attachment
  • Cat. No.:
    444-0664
  • Poids:
    0,55 kg
  • Ø max. des tubes (mm):
    30 mm
  • Orbit:
    4,5 mm
  • Gamme de vitesse:
    2800 min⁻¹ fixed
  • Mouvement d'agitation:
    Orbital
  • Volume de mélange max.:
    50 ml
  • Puissance d'entrée/sortie du moteur:
    1,2/0,8 W
  • Ø×H:
    100×70 mm
  • Modèle:
    lab dancer