NMR sample tubes, Select series
178 mm, 13 µm, ±5 µm, 500 MHz
N° de catalogue GLPRS-5-500-7
Fournisseur: GLASS PRECISION ENGINEERING
NMR sample tubes, Select series
N° de catalogue GLPRS-5-500-7
Fournisseur: GLASS PRECISION ENGINEERING
Aller à :
Product Details & Documents
For ceramic turbines.
Spécifications
- Courbures:13 µm
- Concentricité:±5 µm
- Fréquence:500 MHz
- Longueur:178 mm
- Seq:04
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.