Blouses de laboratoire, polyester/coton
blanc, 40/42
Catalog # UVEX8219.004
Supplier: UVEX
Jump to:
Product Details & Documents
Blouses de laboratoire coupe droite pour hommes, en 65 % polyester et 35 % coton.
- Col réversible, boutons dissimulés
- Une poche poitrine extérieure, une poche poitrine intérieure
- Deux poches latérales à ouverture diagonale avec passepoil gris clair
- Deux fentes latérales courtes, dos non fuselé
- Conforme à la norme Öko-Tex® Standard 100
Couleur: blanc
Poids : 250 g/m² – longueur dos env. 96 cm
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Specifications
- Taille de confection:40/42
- Couleur:blanc
- Seq:01
- Cat. No.:UVEX8219.004
- Tissu:65% polyester/35% cotton
- Poids:250 g/m²
- Type de fermeture:Avec boutons
- Applications des tenues:À usage universel|Laboratoire|Industriel
- Genre:Pour hommes
- Longueur de manches ou de jambes:Long