Lamelles couvre-objets
Round cover glasses, #1,5, 18 mm, Verre borosilicaté
N° de catalogue 630-2200
Fournisseur: MARIENFELD
Aller à :
Product Details & Documents
Hautement recommandées pour les objectifs à grande ouverture numérique.
- En verre borosilicaté D 263™ M de classe hydrolytique I
Adaptées à la microscopie à fluorescence
Spécifications
- Ø:18 mm
- Nb:#1,5
- Désignation:Round cover glasses
- Matière:Verre borosilicaté
- Seq:04