Bacs, avec rebord
500×335×100 mm
Catalog # BOCH8399
Supplier: BOCHEM
Jump to:
Product Details & Documents
Acier inoxydable ¹⁸/₁₀.
- Résistants à la corrosion
- Très bonne résistance thermique
- Surfaces lisses faciles à nettoyer
Multipurpose tray ideal for a wide variety of uses.
Specifications
- Seq:10
- l×p×h:500×335×100 mm