Jars with lid
Jars with lid
1000 ml, 112 mm, 112,5 mm, 137,5 mm
N° de catalogue DELT241013
Fournisseur:   DELTALAB
Jars with lid
N° de catalogue DELT241013
Fournisseur:  DELTALAB
Jars with lid
1000 ml, 112 mm, 112,5 mm, 137,5 mm
Prix
2,60 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Jars, made of PP, translucent, with lid.
  • Suitable for ailmentary use
  • Supplied uncapped
  • Good chemical and temperature resistance
Documents
Spécifications
  • Ø ext.:
    112 mm
  • Capacité:
    1000 ml
  • Hauteur:
    137,5 mm
  • Seq:
    03
  • Ø int. col:
    112,5 mm