Jars with lid
Jars with lid
550 ml, 98 mm, 107 mm, 80 mm
N° de catalogue DELT241011
Fournisseur:   DELTALAB
Jars with lid
N° de catalogue DELT241011
Fournisseur:  DELTALAB
Jars with lid
550 ml, 98 mm, 107 mm, 80 mm
Prix
2,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Jars, made of PP, translucent, with lid.
  • Suitable for ailmentary use
  • Supplied uncapped
  • Good chemical and temperature resistance
Documents
Spécifications
  • Ø ext.:
    98 mm
  • Capacité:
    550 ml
  • Hauteur:
    80 mm
  • Seq:
    02
  • Ø int. col:
    107 mm