Jars with lid
Jars with lid
250 ml, 79,5 mm, 84,5 mm, 62 mm
N° de catalogue DELT241010
Fournisseur:   DELTALAB
Jars with lid
N° de catalogue DELT241010
Fournisseur:  DELTALAB
Jars with lid
250 ml, 79,5 mm, 84,5 mm, 62 mm
Prix
1,60 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Jars, made of PP, translucent, with lid.
  • Suitable for ailmentary use
  • Supplied uncapped
  • Good chemical and temperature resistance
Documents
Spécifications
  • Ø ext.:
    79,5 mm
  • Capacité:
    250 ml
  • Hauteur:
    62 mm
  • Seq:
    01
  • Ø int. col:
    84,5 mm